Learn More
5-Bromo-2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
39.60 € - 157.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 41177-72-4 |
---|---|
Summenformel | C9H7BrO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 243.06 |
MDL-Nummer | MFCD00191391 |
InChI-Schlüssel | LEBMKAXASFPSFA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 5-bromocoumaran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro, zlchem 1161, acmc-1aqu8, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylicacid, 5-bromanyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid |
PubChem CID | 2794797 |
IUPAC-Name | 5-Brom-2,3-Dihydro-1 -Benzofuran-7 -Carbonsäure |
SMILES | OC(=O)C1=CC(Br)=CC2=C1OCC2 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10432242
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07139DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
39.60 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10718065
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07139DE |
5 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
157.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
41177-72-4 | |
243.06 | |
LEBMKAXASFPSFA-UHFFFAOYSA-N | |
2794797 | |
OC(=O)C1=CC(Br)=CC2=C1OCC2 |
C9H7BrO3 | |
MFCD00191391 | |
5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 5-bromocoumaran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro, zlchem 1161, acmc-1aqu8, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylicacid, 5-bromanyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid | |
5-Brom-2,3-Dihydro-1 -Benzofuran-7 -Carbonsäure |
Spezifikation
5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid | |
41177-72-4 | |
97% | |
MFCD00191391 | |
LEBMKAXASFPSFA-UHFFFAOYSA-N | |
5-Brom-2,3-Dihydro-1 -Benzofuran-7 -Carbonsäure | |
2794797 | |
97% |
May contain varying amounts of anhydride | |
97.0 | |
C9H7BrO3 | |
5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 5-bromocoumaran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro, zlchem 1161, acmc-1aqu8, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylicacid, 5-bromanyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid | |
OC(=O)C1=CC(Br)=CC2=C1OCC2 | |
243.06 | |
243.06 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.