Learn More
5-Brom-2 -Pyridinessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7031915
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 192642-85-6
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.03
MDL-Nummer MFCD09999983
InChI-Schlüssel ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 5-bromopyridine-2-acetic acid, 5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 2-pyridineacetic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridineacetic acid, 5-bromo-pyridin-2-yl-acetic acid, 5-bromo-pyridylacetic acid, acmc-209ew7, 5-bromo-2-pyridyl acetic acid, 5-bromo-2-pyridinyl acetic acid
PubChem CID 46238459
IUPAC-Name 2-(5H-indol-2-yl)essigsäure
SMILES OC(=O)CC1=NC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Schmelzpunkt 120°C to 123°C
Menge 250 mg
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) 98%