Learn More
5-Chlor-2-Methylbenzothiazol, 98 %, Thermo Scientific™
18.89 € - 169.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1006-99-1
Summenformel C8H6ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 183.653
MDL-Nummer MFCD00022881
InChI-Schlüssel XCALAYIRFYALSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methylbenzothiazole, 5-chloro-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-5-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 5-chloro-2-methyl, usaf ek-p-4382, 5-chloro-2-methyl-benzothiazole, 2-methyl-5-chloro benzothiazole, 5-chloro-2-methyl benzothiazole, 2-metyl-5-chloro-benzothiazole, pubchem10878
PubChem CID 13873
IUPAC-Name 5-Chlor-2-methyl-1,3-benzylthiazol
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=CC(=C2)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15432078
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55743.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15442078
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55743.06
5 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15452078
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55743.14
25 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1006-99-1
183.653
XCALAYIRFYALSX-UHFFFAOYSA-N
13873
CC1=NC2=C(S1)C=CC(=C2)Cl
C8H6ClNS
MFCD00022881
5-chloro-2-methylbenzothiazole, 5-chloro-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-5-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 5-chloro-2-methyl, usaf ek-p-4382, 5-chloro-2-methyl-benzothiazole, 2-methyl-5-chloro benzothiazole, 5-chloro-2-methyl benzothiazole, 2-metyl-5-chloro-benzothiazole, pubchem10878
5-Chlor-2-methyl-1,3-benzylthiazol
Spezifikation
5-Chloro-2-methylbenzothiazole
65°C to 70°C
C8H6ClNS
5-chloro-2-methylbenzothiazole, 5-chloro-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-5-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 5-chloro-2-methyl, usaf ek-p-4382, 5-chloro-2-methyl-benzothiazole, 2-methyl-5-chloro benzothiazole, 5-chloro-2-methyl benzothiazole, 2-metyl-5-chloro-benzothiazole, pubchem10878
CC1=NC2=C(S1)C=CC(=C2)Cl
183.653
183.66
Fest
1006-99-1
Braun bis Weiß
MFCD00022881
XCALAYIRFYALSX-UHFFFAOYSA-N
5-Chlor-2-methyl-1,3-benzylthiazol
13873
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 213-746-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DL3325000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen