Learn More
5-Chlor-3-Methylbenzo[b]thiophen, 97 %, Acros Organics
Catalog No. p-4813214 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 19404-18-3
Summenformel C9H7ClS
Molekulargewicht (g/mol) 182.67
InChI-Schlüssel UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366
PubChem CID 317317
IUPAC-Name 5-Chlor-3-methyl-1-benzothiophen
SMILES CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
Schmelzpunkt 31.0°C to 32.0°C
Siedepunkt 87.0°C (0.5 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 182.67
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-3-methylbenzo¢b!thiophene, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.