Learn More
5-Hydroxy-2-Adamanton, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7037254
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20098-14-0
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00192211
InChI-Schlüssel TZBDEVBNMSLVKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym idramantone, 5-hydroxy-2-adamantanone, kemantane, 5-hydroxy-adamantan-2-one, kemantan, 5-hydroxytricyclo 3.3.1.1 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, 5-hydroxy, idramantone inn, 4-oxo-1-adamantanol
PubChem CID 64184
ChEBI CHEBI:48581
IUPAC-Name 5-Hydroxyadamantan-2-on
SMILES C1C2CC3CC(C2)(CC1C3=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-2-adamantone
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 mg
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98%