Learn More
5-Methoxybenzimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7027510
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 4887-80-3 | C8H8N2O | 148.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4887-80-3
Summenformel C8H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 148.165
MDL-Nummer MFCD00272526
InChI-Schlüssel ILMHAGCURJPNRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-1h-benzo d imidazole, 5-methoxy-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-methoxy, 6-methoxy-1h-benzoimidazole, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole, 5ob, 5-methoxy-3h-1,3-benzodiazole, 5-methoxybenzimazole, pubchem7662
PubChem CID 78598
IUPAC-Name 6-Methoxy-1H-Benzimidazol
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)N=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxybenzimidazole
Schmelzpunkt 121°C to 123°C
Menge 1 g
Formelmasse 148.17
Reinheit (%) 99%