Learn More
5-(Methylthio)-thiophen-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-2702396
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 20873-58-9
Summenformel C6H6O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 174.232
MDL-Nummer MFCD00173742
InChI-Schlüssel FWFWUSLBIIIIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methylthio, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-methylthio, 5-methylthiothiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_007717, d04ngc, cambridge id 5103856, 5-methylmercaptothiophene-2-carboxylic, 5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 714372
IUPAC-Name 5-Methylsulfanylthiophen-2-Carbonsäure
SMILES CSC1=CC=C(S1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 174.24
Reinheit (%) 97%