Learn More
Alfa Aesar™ 5-Nitroindolin, 97 %
Catalog No. 11407106
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 32692-19-6
Summenformel C8H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.164
MDL-Nummer MFCD00005709
InChI-Schlüssel WJQWYAJTPPYORB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroindoline, 1h-indole, 2,3-dihydro-5-nitro, indoline, 5-nitro, 2,3-dihydro-5-nitro-1h-indole, ccris 3306, 5-nitro-2,3-dihydro-indole, 5-nitroindolin, 5-nitro indoline, pubchem7442, acmc-1aera
PubChem CID 36219
IUPAC-Name 5-Nitro-2,3-dihydro-1H-indol
SMILES C1CNC2=C1C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitroindoline
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Menge 25 g
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 97%