Learn More
Spectrum™ Labs 3.5 - 5 kD Biotech CE Dialysis Kits
Mit Schläuchen aus biologisch inerter und ultrareiner biotechnologischer Zelluloseester-Membran
Marke: Spectrum™ 131192T
161.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet:
- 1 m Biotech CE-Schläuche in 0.05 % Natriumazid
- Zwei Universalschlauchverschlüsse
- Fünf Öffnungsplättchen
Beschreibung
Ideal für kleine, kritische Dialyseanwendungen, die eine präzisere Selektivität und Retention durch die Biotech Cellulose Ester (CE)-Membran erfordern, im Vergleich zu in Standardqualität vorliegendem RC
- Hydrophil, symmetrische Porosität
- Für Anwendungen mit geringem Bedarf an Schlauchlänge oder die Beurteilung einer bestimmten Dialysemembran
- Enthält 1 m Schläuche mit Schlauchverschlüssen und 5 Öffnungsplättchen
Spezifikation
3,5 bis 5 kDa | |
6,4 mm | |
0,32 ml/cm Vol./Länge | |
1 m Schläuche/Kit |