Learn More
Spectrum™ Labs 100 kD Biotech CE Dialyse-Kits
Mit Schläuchen aus biologisch inerter und ultrareiner biotechnologischer Zelluloseester-Membran
Marke:  Spectrum™ 131417T
179.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15310682
  • 269.00 € / 1 Meter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet:
  • 1 m Biotech CE-Schläuche in 0.05 % Natriumazid
  • Zwei Universalschlauchverschlüsse
  • Fünf Öffnungsplättchen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für kleine, kritische Dialyseanwendungen, die eine präzisere Selektivität und Retention durch die Biotech Cellulose Ester (CE)-Membran erfordern, im Vergleich zu in Standardqualität vorliegendem RC
  • Hydrophil, symmetrische Porosität
  • Für Anwendungen mit geringem Bedarf an Schlauchlänge oder die Beurteilung einer bestimmten Dialysemembran
  • Enthält 1 m Schläuche mit Schlauchverschlüssen und 5 Öffnungsplättchen
Spezifikation
Spezifikation
100 kDa
15 mm
1,8 ml/cm Vol./Länge
1 m Schläuche/Kit