Learn More
6-Amino-7-(5-indolinyl)-9-methyl-7-deazapurin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15495096
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1337596-50-5
Summenformel C15H15N5
Molekulargewicht (g/mol) 265.32
MDL-Nummer MFCD22988986
InChI-Schlüssel CXRNQXFFWARLSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-7-5-indolinyl-9-methyl-7-deazapurine, 5-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl-7-methylpyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 5-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl-7-methyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine
PubChem CID 66823471
IUPAC-Name 5-(2,3-Dihydro-1H-indol-5-yl)-7-methylpyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin
SMILES CN1C=C(C2=C1N=CN=C2N)C3=CC4=C(C=C3)NCC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-7-(5-indolinyl)-9-methyl-7-deazapurine
Menge 250 mg
Formelmasse 265.31
Reinheit (%) 95%