Learn More
6-(Benzyloxy)-2-Naphthylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-2703222
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 152915-83-8
Summenformel C17H15BO3
Molekulargewicht (g/mol) 278.114
MDL-Nummer MFCD04115402
InChI-Schlüssel ZVHAZMUBLCEMGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzyloxy-2-naphthylboronic acid, 6-benzyloxynaphthalene-2-boronic acid, 6-benzyloxy naphthalen-2-ylboronic acid, boronic acid,b-6-phenylmethoxy-2-naphthalenyl, 6-benzyloxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-benzyloxy naphthalen-2-yl boronic acid, 6-phenylmethoxynaphthalen-2-yl boronic acid, acmc-209d8c, 6-benzyloxy-2-naphthylboronicacid
PubChem CID 2794628
IUPAC-Name (6-Phenylmethoxynaphthalen-2-yl)boronsäure
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OCC3=CC=CC=C3)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Benzyloxy)-2-naphthylboronic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 278.11
Reinheit (%) 97%