Learn More
6-Brom-2-Benzothiazolinon, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Bromo-2-benzothiazolinone |
Schmelzpunkt | 229°C to 233°C |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 6-Brom-3H-1,3-benzothiazol-2-on |
Formelmasse | 230.08 |
Reinheit (%) | 98% |