Learn More
6-Bromhexanoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11468913
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
6-Bromohexanoyl chloride is used as intermediates, organic synthesis, chemical research, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Bromohexanoylchlorid wird für Zwischenprodukte, organische Synthese, chemische Forschung, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Feuchtigkeitsempfindlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22809-37-6
Summenformel C6H10BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 213.499
MDL-Nummer MFCD00000761
InChI-Schlüssel HBPVGJGBRWIVSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanoyl chloride, 6-bromo, 6-bromohexanoic acid chloride, 6-bromohexanoylchloride, 6-bromocaproyl chloride, bromohexanoyl chloride, zlchem 435, acmc-209fyy, 6-bromo-hexanoylchloride, 6-bromo-hexanoyl chloride, 6-bromanylhexanoyl chloride
PubChem CID 89848
IUPAC-Name 6-Bromhexanoylchlorid
SMILES C(CCC(=O)Cl)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromohexanoyl chloride
Dichte 1.397
Siedepunkt 119°C to 120°C (9 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Acrid
Strukturformel Br(CH2)5COCl
Brechungsindex 1.4875
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1749739
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 213.5
Reinheit (%) 97%