Learn More
6-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin-2-carbonsäure Hydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7032953
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 749849-14-7
Summenformel C8H5BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 241.04
MDL-Nummer MFCD04116918
InChI-Schlüssel FQBFPVLZLNEQOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo, 6-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15865, buttpark 154\50-31, emcs ;6-maleimidocaproic acid nhs, 6-bromo-2-imidazo 1,2-a pyridinecarboxylic acid, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 2757018
IUPAC-Name 6-Bromimidazo[1,2-a]Pyridin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN2C=C(Br)C=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Menge 250 mg
Formelmasse 241.05 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95%