Learn More
6-Bromoisatin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7077558 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 6326-79-0 | C8H4BrNO2 | 226.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6326-79-0
Summenformel C8H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 226.03
MDL-Nummer MFCD01631138
InChI-Schlüssel HVPQMLZLINVIHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoisatin, 6-bromoindoline-2,3-dione, 6-bromo-isatin, 1h-indole-2,3-dione, 6-bromo, 6-bromoindole-2,3-dione, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 6-bromo-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 6-bromoindolin-2,3-dione, 6-bromo-2,3-indolinedione
PubChem CID 95716
SMILES BrC1=CC=C2C(NC(=O)C2=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromoisatin
Schmelzpunkt 274.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 5 g
IUPAC-Name 6-Brom-2,3-dihydro-1H-indol-2,3-dion
Formelmasse 226.03
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromoisatin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.