Learn More
6-Bromchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7036753
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
CAS: 5332-25-2 | C9H6BrN | 208.058 g/mol
6-Bromoquinoline is used as fine chemical and pharmaceutical intermediate, used as the coupling reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Bromochinolin wird als feinchemisches und pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet, das als Kupplungsreagenz verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Acetonitril, Dichlormethan, Ethylacetat und THF.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5332-25-2
Summenformel C9H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 208.058
MDL-Nummer MFCD00024023
InChI-Schlüssel IFIHYLCUKYCKRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-bromo, 6-bromo-quinoline, 6-bromo quinoline, 6-bromchinolin, 6-bromchinolin;, 6-br-quinoline, 6-bromooquinoline, acmc-20aits, pubchem2374, 6-bromoquinoline
PubChem CID 79243
IUPAC-Name 6-Bromochinolin
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromoquinoline
Schmelzpunkt 24°C
Dichte 1.538
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.663
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,acetonitrile,dichloromethane,ethyl acetate and THF.
Formelmasse 208.06
Reinheit (%) 97%