Learn More
6-Chlornicotinoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7082084
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
CAS: 58757-38-3 | C6H3Cl2NO | 175.996 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58757-38-3
Summenformel C6H3Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 175.996
MDL-Nummer MFCD00051775
InChI-Schlüssel FMEBIWNKYZUWFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloronicotinoyl chloride, 6-chloronicotinoylchloride, 2-chloropyridine-5-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 6-chloro, 3-pyridinecarbonyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-nicotinoyl chloride, pubchem18665, 6-chloronicotinic chloride, acmc-1ay8e, 6-chloro-nicotinic chloride
PubChem CID 2782165
IUPAC-Name 6-Chloropyridin-3-Carbonylchlorid
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloronicotinoyl chloride
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 84°C to 85°C (3 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 115927
Formelmasse 176
Reinheit (%) 98%