Learn More
6-Nitroindolin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Nitroindoline |
Namenshinweis | 98% |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 66°C to 70°C |
Farbe | Orange oder Rot |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |