Learn More
6-Nitroindolin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10768942
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 19727-83-4
Summenformel C8H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00005710
InChI-Schlüssel LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroindoline, indoline, 6-nitro, 1h-indole, 2,3-dihydro-6-nitro, 6-nitro-indoline, 2,3-dihydro-6-nitro-1h-indole, ccris 3302, zlchem 357, pubchem7443
PubChem CID 29757
IUPAC-Name 6-Nitro-2,3-dihydro-1H-indol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2CCNC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Nitroindoline
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 66°C to 70°C
Farbe Orange oder Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acetone,ethyl acetate and methanol
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle