Learn More
6-Phenoxynicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-2703464
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 173282-69-4
Summenformel C12H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.209
MDL-Nummer MFCD02681950
InChI-Schlüssel SOPOQXNWJNVZMI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776500
IUPAC-Name 6-Phenoxypyridin-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Phenoxynicotinaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 6-phenoxynicotinaldehyde, 6-phenoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenoxypyridine-5-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-phenoxy, 5-formyl-2-phenoxypyridine, 6-phenoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 97%