Learn More
6-Chinoxalinamin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-2702855
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 6298-37-9
Summenformel C8H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 145.17
MDL-Nummer MFCD00462821
InChI-Schlüssel MSGRFBKVMUKEGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminoquinoxaline, 6-quinoxalinamine, 6-quinoxalinylamine, quinoxalin-6-ylamine, quinoxaline-6-ylamine, 6-chinoxalinamin, 6-amino-quinoxaline, pubchem15453, quinoxalin, 6-amino
PubChem CID 237859
IUPAC-Name quinoxalin-6-amine
SMILES NC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Quinoxalinamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 97%