Learn More
6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-pyridin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-3882108
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 906352-78-1
Summenformel C11H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 223.228
MDL-Nummer MFCD11100042
InChI-Schlüssel UEWVONKWINVFRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy picolinic acid, 6-oxan-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy picolinicacid, 4-6-carboxypyridin-2-yl oxy tetrahydro-2h-pyran, 2-carboxy-6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridine, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 43811039
IUPAC-Name 6-(Oxan-4-yloxy)Pyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC(=N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 223.23
Reinheit (%) 97%