Learn More
7-Fluorisatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11336969
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
7-Fluoroisatin is used as the intermediate of cardiovascular, anti-inflammatory and bactericidal drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Fluoroisatin wird als Zwischenprodukt von kardiovaskulären, entzündungshemmenden und bakteriziden Medikamenten verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0.022 g/l)
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 317-20-4
Summenformel C8H4FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.123
MDL-Nummer MFCD01569508
InChI-Schlüssel HGBGVEOXPHGSOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-fluoroisatin, 7-fluoroindoline-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 7-fluoro, 7-fluoroindole-1h-2,3-dione, 7-fluoroindole-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-fluoroisatine, 7-fluoro-1h-benzo d azoline-2,3-dione, 7-fluor-1h-indol-2,3-dion
PubChem CID 586418
IUPAC-Name 7-Fluor-1 H-Indol-2,3-Dion
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)F)NC(=O)C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Fluoroisatin
Schmelzpunkt 193°C to 195°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water (0.022g/L)
Formelmasse 165.12
Reinheit (%) 97%