Learn More
Alfa Aesar™ 7-Hexadecyn-1-ol, 95 %
Catalog No. p-7026224
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Anwendungen
7-Hexadecyn-1-ol wird bei der Herstellung von 15-Hexadecensäure verwendet. Dient als Reagenz für die pharmazeutische Forschung und die chemische Synthese.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 822-21-9
Summenformel C16H30O
Molekulargewicht (g/mol) 238.415
MDL-Nummer MFCD00041709
InChI-Schlüssel UFLJPANUONDNPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hexadecyn-1-ol, 7-hexadecyne-1-ol, 7-hexadecyn-1-ol,
PubChem CID 549047
IUPAC-Name Hexadec-7 -yn-1-ol
SMILES CCCCCCCCC#CCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hexadecyn-1-ol
Strukturformel CH3(CH2)7C≡C(CH2)6OH
Menge 1 g
Formelmasse 238.41
Reinheit (%) 95%