Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für Mixer/Mill™ der Serie 8000
Zur Verwendung mit 8000D und 8000M Schwingmühlen
Marke: Cole-Parmer™ 8015-SSP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Angebotene Zubehörteile:
- Mahlkugeln und Fläschchen in verschiedenen Materialien und Größen
- Mahlkugelsets
- Fläschchensets mit Fläschchen und Mahlkugel(n)
- Adapter und Klemmen
Spezifikation
Klammer zum Mahlen von Suspensionen | |
Ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz, bei denen mehrere kleinere Proben verarbeitet werden müssen | |
Alumina Ceramic Grinding Vial Set (41005-86) |