Learn More
IKA™ A10.4 Mahlkammer-Reduktion
Ausgelegt für kleine Mahlvolumen und geeignet für den Einsatz im A 10 Schaftfräser.
Marke: IKA™ 0025001664
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für kleine Mahlvolumen
- Edelstahl-Ausführung
- Geeignet für die Verwendung mit dem A 10 Schaftfräser
Spezifikation
Kammerreduzierung | |
Mahlen kleiner Volumen | |
A 10 Schaftfräser | |
Edelstahl |