Learn More
ABCC5 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2H10F11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | ABCC5 |
---|---|
Klon | 2H10F11 |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17521466
|
Proteintech
67955-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17511466
|
Proteintech
67955-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The ABCC5 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human ABCC5. This antibody recognizes human, rat antigen. The ABCC5 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
ABCC5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Human, Rat | |
IgG1 |
2H10F11 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10057 | |
Primary |