Learn More
BINDER™ Access Port
Access port with silicone plug for use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060.
Marke:  BINDER™ 8012-2471
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30238284
  • 589.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Round access port with silicone plug
  • Choose between 30, 50, or 100 mm plug
  • Available on left, right, or top of the chamber
  • For use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060
Spezifikation
Spezifikation
KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060
Access Port
50 mm
Silicone
1 on Top