Learn More
Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 10 cm
Zur Verwendung mit der horizontalen Gelbox, 10 cm
Marke:  Axygen HGB20-30-1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15523157
  • 71.25 € / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-10-2025
Beschreibung
Kämme für horizontale Axygen™ Gelbox, 10 bis 20 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zubehör für horizontales Elektrophoresesystem
30-Well-Kamm, 1.0 mm dick
20 cm
Axygen horizontale Gelbox, 20 cm
30
1 mm