Learn More
Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 10 cm
Zur Verwendung mit der horizontalen Gelbox, 10 cm
Marke:  Axygen HGB20-16-075
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15563147
  • 68.65 € / 1 Einheit
Verfügbar ab: 10-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kämme für horizontale Axygen™ Gelbox, 10 bis 20 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zubehör für horizontales Elektrophoresesystem
16-Well-Kamm, 0.75 mm dick
0.75 mm
Axygen horizontale Gelbox, 20 cm
16