Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinationselektroden mit flüssigkeitsgefülltem Polymerschaft: Quecksilber-frei
Optimal für Messungen in kleinen Gefäßen oder von kleinen Proben
Marke:  Fisherbrand™ 01X417042
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11510164
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Optimal für Messungen in kleinen Gefäßen oder von kleinen Proben
Standardmäßige pH-Kombinationselektroden
  • Das stabile Gehäuse aus Polypropylen ist ideal für den mobilen Einsatz mit wässrigen Proben
  • Die Endkappendichtung hält die Membran feucht und anwendungsbereit
  • pH-Bereich 0 bis 14
  • Mit porösen Keramikverbindungen
  • Erhältlich mit Einzeldiaphragma und Ag/AgCl-Referenzelektrode oder mit Doppeldiaphragma und Ag/AgCl-Referenzelektrode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
US-Standard/Pin
Polypropylen
-5 °C° bis +100 °C°
Gesättigtes KCl mit AgCl. KCl
Ag/AgCl
-5 bis + 100 °C
106 mm
10 mm
Poröse Keramik, einzeln
0 bis 14
pH-Kombinationselektrode
Messungen in kleinen Behältern oder mit kleinen Proben
23 °F bis 212 °F
4,1 in.
0,4 in.