Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinationselektroden mit flüssigkeitsgefülltem Polymerschaft: Quecksilber-frei
Optimal für Messungen in kleinen Gefäßen oder von kleinen Proben
Marke: Fisherbrand™ 93X558501
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Optimal für Messungen in kleinen Gefäßen oder von kleinen Proben
Standardmäßige pH-Kombinationselektroden
- Das stabile Gehäuse aus Polypropylen ist ideal für den mobilen Einsatz mit wässrigen Proben
- Die Endkappendichtung hält die Membran feucht und anwendungsbereit
- pH-Bereich 0 bis 14
- Mit porösen Keramikverbindungen
- Erhältlich mit Einzeldiaphragma und Ag/AgCl-Referenzelektrode oder mit Doppeldiaphragma und Ag/AgCl-Referenzelektrode
Spezifikation
US-Standard/Pin | |
Polypropylen | |
-5 °C° bis +100 °C° | |
Gesättigtes KCl mit AgCl. KCl | |
Ag/AgCl | |
-5 bis + 100 °C | |
106 mm | |
10 mm |
Poröse Keramik, doppelt | |
0 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode | |
Messungen in kleinen Behältern oder mit kleinen Proben | |
23 °F bis 212 °F | |
4,1 in. | |
0,4 in. |