Learn More
Essigsäure, Umweltgüte Plus, 99.4 % min., Thermo Scientific™
Catalog No. 11420181
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid
pH 2.5
Schmelzpunkt 16.6°C
Siedepunkt 118.1°C
UN-Nummer UN2789
Merck Index 14,55
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) ≤99.4%
Güte Umwelt Plus
Dichte 1.049 g/mL
Menge 500 mL
Flammpunkt 40°C (104°F)
Geruch Pungent
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3721