Learn More
Essigsäure-Glazial, zertifiziertes AR für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500mL
1 l
2,5 l
2.5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
C2H4O2, CAS-Nummer-64-19-7, Acetasol, Acid Acetique, Essigsäure, Essigsäure, Ethanosäure, Essigsäure, Glazial, Methancarbonsäure, Glazial, Ethylsäure, 2,5 l, 117 °C, CHEBI:15366, farblos, 60,05 g/mol, QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16 °C, 36152, 60,052, < -0,1 ppm
Spezifikation
Spezifikation
pH | 2,5 |
Schmelzpunkt | 16 °C |
Siedepunkt | 117 °C |
Farbe | Farblos |
Formelmasse | 60.05g/mol |
Menge | Gehäuse 25L |
Verpackung | Kunststoffbehälter |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdichte | 2,1 |
Dampfdruck | 1,52 kPa bei 20 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetic acid
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.