Learn More
Essigsäure, Reagenzgütegrad, ≥99.0 %, Honeywell
Catalog No. 15675580 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Essigsäure
Namenshinweis Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
Schmelzpunkt 16.2 °C (Literatur)
Siedepunkt 118 °C
CAS Max. % 100.0000%
Prozentgehaltsbereich 99.0 bis 100.5 %
Strukturformel CH3CO2H
UN-Nummer UN2789
Beilstein 506007
Formelmasse 60.05
Güte Reagenz
Dichte 1.049 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Menge 5 l
Flammpunkt 40 °C
Verpackung Poly-Flasche