Learn More
Essigsäure, TraceSELECT™, ≥99 %, Honeywell™ Fluka™
Catalog No. 15635580 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
TraceSELECT™, für die Spurenanalyse, ≥99.0 %
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Essigsäure
Schmelzpunkt 16.2 °C
Siedepunkt 117 °C bis 118 °C
Farbe Farblos
Aussehen Flüssig
Strukturformel CH3CO2H
UN-Nummer UN2789
Beilstein 506007
Formelmasse 60.05 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte TraceSELECT™
Dichte 1.049 g/ml bei 25 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 4 % bei 59 °F, 16 % bei 92 °F
Flammpunkt 40 °C (104 °F)
Zündpunkt 800 °F
Verpackung Poly-Flasche
Brechungsindex n20/D 1.371
Dampfdichte 2.07 (vs. Luft)