Learn More
Acetonitrile, 99.6%, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10434131 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
Schmelzpunkt -46.0°C
Namenshinweis For analysis ACS
CAS Min. % 99.5
CAS Max. % 100.0
Hinweise zur Zersetzung >500°C
Dichte 0.7810g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 82.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt 2°C
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3430 to 1.3450
Prozentgehaltsbereich 99.6%
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Relative Dichte 0.781
Titrierbare Säure 0.008 meq/g max.
Strukturformel CH3CN
Titrierbare Base 0.0006 meq/g max.
Dampfdruck Vapor Pressure: 97mbar at 20°C
Viskosität 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 183
Wasser 0.3% max. (K.F.)
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Merck Index 15, 69
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Formelmasse 41.05
Reinheit (%) 99.6%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.