Learn More
Acetonitril, Honeywell™
Catalog No. 15675900 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
5 l
20 kg
25 L
150 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Methylzyanid, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Dichte 0.786 g/ml bei 25 °C
Menge 20 kg
Explosionsgrenze 0.16
Flammpunkt 2 °C (35.6 °F)
Zündpunkt 973 °F
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck 72.8mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1648
Beilstein 741857
Formelmasse 41.05 mol
Reinheit (%) ≥99.5 % (GC)