Learn More
Acetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Acetyl chloride acts as a reagent for the preparation of esters and amides of acetic acid. It is also useful as an important reactant in Friedel-Crafts reactions as well as in the introduction of an acetyl group. It serves as a starting material in the production of pharmaceutical, new plating complexing agent, acylation agent and synthetic organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acetylchlorid dient als Reagenz für die Vorbereitung von Estern und Amiden von Essigsäure. Es ist auch als wichtiger Reaktant in Friedel-Crafts-Reaktionen sowie bei der Einführung einer Acetylgruppe nützlich. Es dient als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Arzneimitteln, neuen Beschichtungskomplexbildnern, Acylierungsstoffen und synthetischen organischen Zwischenprodukten.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Chloroform, Eisessigsäure, Petrolether, Ether und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser, Alkoholen, Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetyl chloride |
Schmelzpunkt | -112°C |
Dichte | 1.104 |
Siedepunkt | 50°C to 52°C |
Flammpunkt | 4°C (39°F) |
Geruch | Pungent |
Strukturformel | CH3COCl |
Brechungsindex | 1.389 |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN1717 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Acetyl chloride
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetyl chloride