Learn More
Acetylacetonato-(norbornadien)-rhodium(I), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10128712 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 32354-50-0 | C12H15O2Rh | 294.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32354-50-0
Summenformel C12H15O2Rh
Molekulargewicht (g/mol) 294.16
MDL-Nummer MFCD00075071
InChI-Schlüssel IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
IUPAC-Name λ¹-rhodium(1+) bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C2C=CC1C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I)
Schmelzpunkt 140,0 °C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 294.16
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.