Learn More
Acrylamid (weiße, nadelähnliche Kristalle/Elektrophorese), Fisher BioReagents
Marke: Fisher BioReagents BP170-5
672.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 5 kg |
---|---|
Verpackung | Poly-Eimer |
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Dieses Acrylamid wird 3x rekristallisiert, um ein hochreines kristallines Material zu erhalten, das für die elektrophoretische Trennung von Proteinen und Nukleinsäuren geeignet ist.
Chemische Identifikatoren
79-06-1 | |
71.08 | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:28619 | |
NC(=O)C=C |
C3H5NO | |
MFCD00008032 | |
6579 | |
Prop-2-enamid |
Spezifikation
Acrylamid | |
0.002% max. | |
125°C | |
2.50μmhos max. | |
6.5 to 8.0 | |
DNase-frei | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
C3H5NO | |
MFCD00008032 | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
Prop-2-enamid | |
6579 | |
71.08 | |
Elektrophorese |
Fest | |
79-06-1 | |
82°C | |
Weiß | |
5 kg | |
Poly-Eimer | |
≥99.9 % | |
CH2:CHCONH2 | |
15, 120 | |
NC(=O)C=C | |
71.08 | |
CHEBI:28619 | |
≥99.9% |
Sicherheit und Handhabung
- Acrylamide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.