Learn More
Aktivkohle, NORIT™ SA2, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
37.42 € - 927.62 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-44-0 |
---|---|
Summenformel | C |
Molekulargewicht (g/mol) | 12 |
MDL-Nummer | MFCD00133992 |
InChI-Schlüssel | OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve |
PubChem CID | 5462310 |
ChEBI | CHEBI:27594 |
IUPAC-Name | Kohlenstoff |
SMILES | [C] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10626532
|
Thermo Scientific Acros
134372500 |
250 g | Glasflasche |
37.42 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10775791
|
Thermo Scientific Acros
134370025 |
2.5 kg | Plastikeimer |
133.67 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10185293
|
Thermo Scientific Acros
134370250 |
25 kg | Fibertrommel |
927.62 €
25 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
FilterhilfeChemische Identifikatoren
7440-44-0 | |
12 | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
5462310 | |
Kohlenstoff |
C | |
MFCD00133992 | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
CHEBI:27594 | |
[C] |
Spezifikation
Activated charcoal,NORIT* SA 2 | |
7440-44-0 | |
Schwarz | |
C | |
15, 1807 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5% | |
[C] | |
12 | |
CHEBI:27594 | |
Pulver |
NORIT™ SA 2, Decolorizing | |
3652.0°C | |
10% max. | |
MFCD00133992 | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
Kohlenstoff | |
5462310 | |
12 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-153-3
- Activated charcoal