Learn More
Socorex™ Acura Manual 835F Makropipetten
Optimal für Umweltanalysen im Innen- und Außenbereich, klinische Chemie und Zellkulturen. Die Socorex™ Acura™ Manual 835F Makropipetten mit festem Volumen bieten eine überragende Leistungsfähigkeit. Das feste Volumen ermöglicht eine gleichbleibende Dosierung.
262.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS und CE IVD Richtlinie 98/79 EWG
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell Acura™ Handbuch 835
Typ Makropipette
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10496112
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Socorex™
835.F02
2 mL
262.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10121922
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Socorex™
835.F05
5 mL
262.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10111922
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Socorex™
835.F02.5
2,5 mL
262.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10704623
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Socorex™
835.F10
10 ml
262.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Luftverdrängungspipette mit festem Volumen.
  • Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
  • Einstellbarer Spitzenabwerfer Justtip™ , passend für die meisten Spitzen.
  • Vibrations-, UV-Licht- und Autoklavierbeständigkeit.
  • Die Modelle mit 2 und 5 ml werden mit einem entsprechenden Pasteurpipettenadapter geliefert.
  • Austauschbare Düsenfilter bieten zusätzlichen Schutz vor Flüssigkeitsüberlauf und Zylinderkontamination.
Spécification
Spécification
ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS und CE IVD Richtlinie 98/79 EWG
Acura™ Handbuch 835
Je 1
Autoklavierbar
Makropipette
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis