Learn More
ADAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen ADAP1
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16852334
Unterlagen ansehen
Proteintech
13911-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16842334
Unterlagen ansehen
Proteintech
13911-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Centaurin alpha-1 (ADAP1, ArfGAP With Dual PH Domains 1) is a Protein Coding gene. Among its related pathways are B Cell Receptor Signaling Pathway (sino) and Arf6 signaling events. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include GTPase activator activity and inositol 1,3,4,5 tetrakisphosphate binding. An important paralog of this gene is ADAP2.
Spezifikation
Spezifikation
ADAP1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O75689
11033, 171097, 231821
ADAP1 Fusion Protein Ag4898
Primary
-20°C
ADAP1
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ADAP1, ArfGAP with dual PH domains 1, CENTA1, Centaurin alpha 1, Cnt a1, GCS1L, p42IP4
Adap1
IgG
Antigen Affinity Chromatography