Learn More
Eppendorf™ Adapter für Eppendorf™ konische Röhrchen mit Schraubverschluss
Adapter für konische 25 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss für Rotoren für konische 50 ml-Röhrchen
Marke:  Eppendorf™ 5820734000
35.29 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16313316
  • 37.25 € / 6 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Adapter
50 ml Röhrchen
50 mL
Konisch
Für Rotoren für konische 50 ml-Röhrchen
Satz à 6 Stück