Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotoren, 5.0 ml und 15 ml
Entwickelt zur Verwendung mit Eppendorf Rotoren und Röhrchen
Marke: Eppendorf™ 5920716000
319.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für Eppendorf Tube 5.0 ml und 15 ml, 2/Set.
Spezifikation
MTP-, DWP-, PCR-Platten | |
50 mL | |
Für Eppendorf™ Röhrchen 5,0 ml und 15 ml |