Learn More
Memmert™ Zusätzliches Edelstahlgitter, elektropoliert, für Hcp105
Diese Gitter eignen sich für Memmert Öfen. Memmert™ Edelstahlgitter für Konvektionsöfen sind robust gebaut und in verschiedenen Größen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Marke:  Memmert™ HCP105E20165
Artikelnummer. 16334797
  • 121.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: 490 x 370 mm Glastür
Beschreibung
Beschreibung
  • Verstärktes Gitter aus Edelstahl
  • Für Konvektionsöfen
Spezifikation
Spezifikation
Inkubatormodelle 110/160
Edelstahl
Gitter