Learn More
Memmert™ Zusätzliches Edelstahlgitter für UF450, Option mit verstärkter Kammer
Zusätzliches Gitter aus einer robusten Edelstahlkonstruktion.
Marke: Memmert™ UF450B32190
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- verstärkt
- Edelstahl
- Elektropoliert
- Max. Beladung 60 kg
Spezifikation
UF450 Ofen | |
Verstärktes Gitter | |
Edelstahl | |
60 kg |