Learn More
3M™ Adflo™ Lithium-Ionen-Hochleistungsakku
Der 3M™ Adflo™ Lithium-Ionen-Hochleistungsakku macht die Adflo™ Atemschutzmaske mit Stromversorgung noch leichter und ausgewogener für mehr Komfort während der gesamten Tragezeit.
Marke:  3M™ 7000144539
Artikelnummer. 15710018
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständige Aufladung in 5,5 Stunden. Die erwartete Laufzeit beträgt 10 bis 13 Stunden mit neuem Partikelfilter sowie neuer, vollständig geladener Batterie und unter Verwendung des Standardluftstroms
  • Die Batterien können voll geladen im Ladegerät aufbewahrt werden und sind sofort einsatzbereit
  • Für die Verwendung mit der 3M™ Adflo™ Atemschutzmaske mit Stromversorgung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Turbo: Ca. 10 bis 13 h
Lithium-ion